Documents
AMBH97F116BE
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (1-(4-formylphenyl)cyclopropyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.32
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-(4-formylphenyl)cyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c1-14(2,3)19-13(18)16-15(8-9-15)12-6-4-11(10-17)5-7-12/h4-7,10H,8-9H2,1-3H3,(H,16,18)
Clé InChI
PYFQCXADTGZNLP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1951439-73-8.html
Synonym
tert-Butyl N-[1-(4-formylphenyl)cyclopropyl]carbamate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1951439-73-8.html