Documents
AMBH95E08AFE
Ambeed, Inc.
Lenalidomide-4-OH
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.25
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(4-hydroxy-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione
Inchi Code
1S/C13H12N2O4/c16-10-3-1-2-7-8(10)6-15(13(7)19)9-4-5-11(17)14-12(9)18/h1-3,9,16H,4-6H2,(H,14,17,18)
Clé InChI
HGPRKOYQOBYISD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1061604-41-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1061604-41-8.html