Documents
AMBH95E0846B
Ambeed, Inc.
2-Ethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-2-6-7-3-5(4-9)8-6/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
QXWHYVOBYWYFHA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83902-00-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/83902-00-5.html