Documents
AMBH93D53716
Ambeed, Inc.
Potassium trifluoro(4-methylbenzyl)borate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.06
Numéro MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro(4-methylbenzyl)borate(1-)
Inchi Code
1S/C8H9BF3.K/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-9(10,11)12;/h2-5H,6H2,1H3;/q-1;+1
Clé InChI
YLBJYQGBHCAOKW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1422539-95-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1422539-95-4.html