Principaux documents
AMBH6FD7F8EB
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-iodo-6-methoxy-1H-indole-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.19
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-iodo-6-methoxy-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H16INO3/c1-14(2,3)19-13(17)16-8-11(15)10-6-5-9(18-4)7-12(10)16/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
TWRAYVCBYJUMFG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1268167-84-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :