Principaux documents
AMBH58176B21
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (1-acetylcyclopropyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-acetylcyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-7(12)10(5-6-10)11-8(13)14-9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3,(H,11,13)
Clé InChI
MKIPOIJQGKXCFG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159733-73-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1159733-73-9.html