Principaux documents
AMBH5806440E
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(hydroxy(phenyl)methyl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.27
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-[hydroxy(phenyl)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-18-15(17)13-9-7-12(8-10-13)14(16)11-5-3-2-4-6-11/h2-10,14,16H,1H3
Clé InChI
ZNBIZPXNJOMSFQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/108475-89-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements