Principaux documents
AMBH324AB73D
Ambeed, Inc.
Dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.01
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H9BO3/c14-13(15)9-5-3-7-11-12(9)8-4-1-2-6-10(8)16-11/h1-7,14-15H
Clé InChI
JOFBTOVNZIUWPX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/162607-19-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/162607-19-4.html