Documents
AMBH2D6F7DEB
Ambeed, Inc.
3-Bromo-1,6-naphthyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.05
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo[1,6]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H5BrN2/c9-7-3-6-4-10-2-1-8(6)11-5-7/h1-5H
Clé InChI
WRSZLHTTXPEKBD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17965-73-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17965-73-0.html