Documents
AMBH2D6F35C0
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-oxocyclopentylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-4-5-8(12)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,11,13)
Clé InChI
CLOXAWYNXXEWBT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/847416-99-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/847416-99-3.html