Principaux documents
AMBH2D6F0E0B
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-2-phenylthiazole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.19
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-phenyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO2S/c1-2-16-12(15)9-10(13)17-11(14-9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
ONAJVAODOMRERW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914347-21-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/914347-21-0.html