Z743825
ART® Non-Filtered Tip
ART 1000 REACH, size 1000 μL, hinged rack, sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Caractéristiques
ART 1000 REACH
hinged rack
Conditionnement
pkg of 4X768 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3791-HR
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
1000 μL