Z743795
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 200, size 200 μL, reload tower, sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Caractéristiques
ART 200
reload tower
Conditionnement
pkg of 5X960 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3551-05-RT
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
200 μL
Volume
200 μL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.