Z743742
ART® Low Retention Barrier Tip
ART 300, size 300 μL, hinged rack, sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Caractéristiques
ART 300
hinged rack
Conditionnement
pkg of 5X960 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2070-05-HR
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
300 μL