Z743701
ART® Barrier Tip
ART 1000G, size 1000 μL, individually wrapped, non-sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
individually wrapped
ART 1000G
Conditionnement
pkg of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2079GIW
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
1000 μL