Principaux documents
Z743286
Julabo® adaptors
m16x1 female to tube 1/2 inch male, pack of 2
Synonyme(s) :
barbed adaptor
2 EA
92,00 €
92,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Changer de vue
2 EA
92,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Nomenclature NACRES :
NB.77
92,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Julabo 8890013
Description générale
For use with Julabo® circulators, adaptor m16x1 female to tube 1/2 inch male, pack of 2.
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.