Z741793
Extech ExStik®
ORP Meter
About This Item
Description
Waterproof
Caractéristiques
CE compliant
battery included
WEEE compliant
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Extech Instruments RE300
ORP measuring range
-999-999 mV
Taille
1.4 in. (35.6 mm) × 6.8 in. (172.7 m) × 1.6 in. (40.6 mm)
Poids
3.85 oz (110 g)
Alimentation par piles
4 Eveready ECR2032 or equivalent