Z741005
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 25 mL, O.D. × L 18 mm × 150 mm, round bottom
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Push fit
Conditionnement
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.E. × L
18 mm × 150 mm
Capacité
25 mL
Diam. du tube
18 mm