Z740920
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 1.0 mL, tol. 0.006 mL, blue
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
class A
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.006 mL
Capacité
1.0 mL
Couleur
blue
Catégories apparentées
Description générale
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC