Principaux documents
Z690481
Ace replacement reactor body
capacity 500 mL, PTFE
1 EA
2 530,00 €
2 530,00 €
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Changer de vue
1 EA
2 530,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103817
Nomenclature NACRES :
NB.51
2 530,00 €
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Matériaux
PTFE
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 6391-05
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Description générale
Ace reactor bodies are replacement parts for the Ace all-PTFE filter reactor assembly, Z690368, Z690473 and Z690503.