Principaux documents
Z653209
Julabo® economy series refrigerated/heating circulators
F12-ED, AC/DC input 230 V AC, temp. range -20-100 °C
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
CE compliant
Fabricant/nom de marque
F12-ED
Julabo 9116612
Disponibilité
available only in EU
Plage de mesure de la température
-20 - 100 °C
Paramètres
-20-100 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
Capacité de refroidissement
100 W (at 0 °C)
160 W (at 20 °C)
Capacité du bloc de chauffage
2 kw
Larg. × L × H
20 cm × 36 cm × 56 cm
bath opening W × L × depth
13 cm × 15 cm × 13 cm
Capacité
4.5 L
Volume
4.5 L
4500 mL
Poids
22 kg
Description générale
  • Compact design
  • Low noise operation
  • Proportional cooling control for powerful models
  • Removable venting grid for convenient cleaning to maintain cooling performance. No ventilation grids on sides
  • Automatic shut-down in case of disturbance
  • Front drain accessibility
  • Adjustable high temperature cut out/dry running protection
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.