Z610178
Hirschmann® graduated pipette, Class AS
capacity 10 mL , 0.05 mL accuracy
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
soda-lime glass
Caractéristiques
class AS
graduations
subdivision 0.1 mL
Supplied with a cotton plug end as standard
Conditionnement
pack of 12
Fabricant/nom de marque
Hirschmann
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
360 mm
Capacité
10 mL , 0.05 mL accuracy
Couleur
blue graduations