Principaux documents
Z609447
Bohlender PTFE funnels
diam. 100 mm
1 EA
103,00 €
103,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
103,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
103,00 €
Check Cart for Availability
Fabricant/nom de marque
Bohlender
Disponibilité
not available in USA and Canada
Diamètre
100 mm
Tige, D.I. × D.E.
6 mm × 14 mm
Informations légales
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH