Principaux documents
Z563137
J-KEM® digital temperature monitor
thermocouple type, K, temp. range -50-1200 °C
About This Item
Code UNSPSC :
41112303
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Entrée CA/CC
120 V
Caractéristiques
thermocouple type K
Fabricant/nom de marque
J-Kem
Paramètres
-50-1200 °C temp. range
Catégories apparentées
Description générale
Displays the temperature of an attached reaction or other piece of equipment on a bright LED display. No alarms. 0.1 °C resolution.
Informations légales
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.