Principaux documents
Z552461
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass thermometer well
fits flask, 12 L, immersion L 200 mm
1 EA
103,00 €
103,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
103,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
103,00 €
Check Cart for Availability
Joint
joint ST/NS24/40
Caractéristiques
fits flask 12 L
Catégories apparentées
Description générale
Knobbed on sides for easy handling.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC