Principaux documents
Z550663
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 2,000 mL
1 EA
961,00 €
961,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
961,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
961,00 €
Check Cart for Availability
Joint
joint stopper45/40
Description
conical
Capacité
2,000 mL
Alésage du robinet d'arrêt
4 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC