Principaux documents
Z550035
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 4-8 μm
Synonyme(s) :
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
1 EA
139,00 €
139,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
139,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
139,00 €
Check Cart for Availability
Matériaux
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. du disque
65 mm
Capacité de l'entonnoir
140 mL
Diam. de la tige
15 mm
Dimension de pores
4-8 μm porosity
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC