Principaux documents
Z547840
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
1 EA
170,00 €
170,00 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025
Changer de vue
1 EA
170,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
170,00 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025
Joint
joint: ST/NS24/40
Capacité
30 mL
Diam. du disque
30 mm
Dimension de pores
10-20 μm porosity
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC