Principaux documents
Z542547
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, Viton®
I.D. 13.9 mm, wall size 1.78 mm
1 PKG
25,50 €
25,50 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 PKG
25,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
25,50 €
Check Cart for Availability
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 785513
D.I.
13.9 mm
Taille de la paroi
1.78 mm
Informations légales
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company