Principaux documents
Z505455
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 2.6 mm, I.D. 12.4 mm
1 EA
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Changer de vue
1 EA
29,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
29,00 €
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 7855820
D.I.
12.4 mm
Taille de la paroi
2.6 mm