Principaux documents
Z500348
Hose Barb Adapters
polypropylene elbow insert, fits tubing, 1/4 in.
Synonyme(s) :
hose adapter, hose adapters, hose barb
6 EA
167,00 €
167,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
6 EA
167,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
167,00 €
Check Cart for Availability
Matériaux
polypropylene elbow insert
Caractéristiques
fits tubing 1/4 in.
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 2159-0011
Catégories apparentées
Description générale
For use with Nalgene quick filling/venting closures.