Principaux documents
Z342270
Tubes RMN Schott®
scientific
Synonyme(s) :
231700314
5 EA
94,60 €
94,60 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
5 EA
94,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121705
Nomenclature NACRES :
SB.32
94,60 €
Check Cart for Availability
Matériaux
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Fabricant/nom de marque
DURAN® 231700314
Disponibilité
not available in USA and Canada
Paramètres
500 MHz frequency
L × D.E.
178 mm × 5 mm
Courbure
0.013 mm
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.75 mm
Description générale
  • Les tubes pour RMN Schott® sont en verre borosilicate 3.3.
  • Ces tubes sont optimisés pour donner des résultats rapides et précis.
  • C'est la solution idéale pour les passeurs d'échantillons entièrement automatisés et les procédures à haut débit.
  • Leur diamètre constant, leur épaisseur de paroi uniforme et leur excellente rectitude contribuent à l'exactitude des résultats.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Schott is a registered trademark of Schott AG