Principaux documents
Z317780
Duran® vacuum desiccator replacement lids
knobbed, nominal diameter 300 mm , DN
Synonyme(s) :
244106908
Z317780-1EA
155,00 €
155,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
Z317780-1EA
155,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
155,00 €
Check Cart for Availability
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
Disponibilité
not available in USA and Canada
Diamètre nominal
300 mm , DN
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences