Principaux documents
Z317616
Duran® vacuum desiccator plate
metal plate, I.D. 150 mm
Synonyme(s) :
290805705
Z317616-1EA
20,60 €
20,60 €
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Changer de vue
Z317616-1EA
20,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
20,60 €
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Matériaux
metal plate
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
Disponibilité
not available in USA and Canada
D.I.
150 mm
Description générale
Perforated plate for vacuum desiccators.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences