Z303321
Quickfit® jacketed coil condenser
L 160 mm, joint: ST/NS 29/32
Synonyme(s) :
CX6/44/SC
About This Item
Joint
joint: ST/NS29/32
Fabricant/nom de marque
Quickfit CX 6/44/SC
Disponibilité
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Longueur
160 mm
Superficie
400 cm2
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable