Principaux documents
Z291684
Supelco
Septa for 12 x 32 mm standard screw-thread autosampler vials
white PTFE, diam. 8 mm, thickness 0.01 in.
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
white PTFE
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Diamètre
8 mm
Épaisseur
0.01 in.