Principaux documents
Z284076
Sigma-Aldrich
Double Spinfin® magnetic stirring bar
size 12.7 mm × 12.7 mm
Synonyme(s) :
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
1 EA
29,10 €
29,10 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
29,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
eCl@ss :
32100100
Nomenclature NACRES :
NB.72
29,10 €
Check Cart for Availability
Matériaux
PTFE-coated (double fin)
PTFE-coated
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37126-0012
Longueur
12.7 mm
Diamètre
12.7 mm
Taille
12.7 mm × 12.7 mm
Description générale
Disks have fins on top and bottom for complete agitation.
Informations légales
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP