Z274798
WILMAD® 10mm diam. NMR tubes
frequency 100 MHz
Synonyme(s) :
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad 513-1PS-8
Paramètres
100 MHz frequency
Longueur
8 in.
Courbure
51 μm
Concentricité
254 μm
Diam. du tube
10 mm
Épaisseur de la paroi
0.46 mm