Z264768
Hydrion® Brilliant pH dip stiks
pH range 1-14
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
non-bleeding: no
refill: no
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Hydrion
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
Plage de pH
1-14
Méthode de détection
colorimetric