Principaux documents
Z242438
Filtres en microfibres de verre Whatman®, sans liant, de type GF/C
Synonyme(s) :
glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Matériaux
borosilicate glass
circles
Description
GF/C grade: medium to fast, high loading
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman 1822-110
Whatman Article No. 28418386 (US reference)
Diamètre
110 mm
Taille
Épaisseur
0.26 mm
Dimension de pores
1.2 μm
Adéquation
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
Description générale
Type GF/C : 1,2 µm
Les filtres en verre Cytiva’ Whatman avec papier filtre de type GF/C offrent une rétention des particules fines, un bon débit et une bonne capacité de charge. Les papiers filtres GF/C permettent l'analyse des solides en suspension.
Caractéristiques et avantages
  • Largement utilisé comme filtre à solides en suspension pour les applications d'analyse de l'eau potable et des eaux usées.
Autres remarques
Global SIAL customers (excluding Japan) can now order any product from the Cytiva Life Sciences consumables portfolio (prepack only) using GE′s product numbering system.
The legacy GE Whatman products that use the SIAL "Z" product numbering system will be discontinued and directly replaced with a product number using a "WHA" prefix plus the GE product code. For reference, the legacy "Z" product number is identified as a synonym on the "WHA" product number listing.
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Remplacé(e)(s) par