Z242349
Filtres en microfibres de verre Whatman®, sans liant, de type GF/C
Grade GF/C circles, 25 mm, 100/pk
Synonyme(s) :
glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
circles
Description
GF/C grade: medium to fast, high loading
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman 1822-025
Whatman Article No. 28418377 (US reference)
Diamètre
25 mm
Épaisseur
0.26 mm
Dimension de pores
1.2 μm
Adéquation
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
Description générale
Les filtres en verre Cytiva’ Whatman avec papier filtre de type GF/C offrent une rétention des particules fines, un bon débit et une bonne capacité de charge. Les papiers filtres GF/C permettent l'analyse des solides en suspension.
Caractéristiques et avantages
- Largement utilisé comme filtre à solides en suspension pour les applications d'analyse de l'eau potable et des eaux usées.
Autres remarques
The legacy GE Whatman products that use the SIAL "Z" product numbering system will be discontinued and directly replaced with a product number using a "WHA" prefix plus the GE product code. For reference, the legacy "Z" product number is identified as a synonym on the "WHA" product number listing.
Informations légales
Remplacé(e)(s) par