Principaux documents
Z225347
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum trap
Inlet, straight, O.D. × H 13 mm × 75 mm
Synonyme(s) :
bubblers
1 EA
55,65 €
55,65 €
Tarif79,50 €Économiser 30 %
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
55,65 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
55,65 €
Tarif79,50 €Économiser 30 %
Check Cart for Availability
D.E. × H
13 mm × 75 mm
D.E. de l'entrée
6 mm
Catégories apparentées
Description générale
The top inlet tube is available in either a straight version or with a 90° angled bend. Simple one piece design allows for the removal of vapors. Useful for trapping diazomethane/ether vapors.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC