Principaux documents
Z223646
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter, female
Screw-thread, joint: ST/NS 29/32
1 EA
68,60 €
68,60 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
68,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
68,60 €
Check Cart for Availability
Joint
joint: ST/NS29/32
Catégories apparentées
Description générale
Septum-Einlässe benötigen Septum Z10,072-2 oder Z12,435-4 sofern nicht mit * gekennzeichnet.
Liaison
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC