Principaux documents
Z217972
Supelco
Raccords pour le couplage des colonnes Michel-Miller
size 15 mm
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 584047
Technique(s)
LPLC: suitable
Taille
15 mm
Description générale
PTFE; pour le couplage de colonnes ayant des extrémités de même diamètre. La taille correspond au diamètre intérieur du pas de vis. Livré avec deux joints O-rings FETFE.
Informations légales
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.