Principaux documents
Z189960
ACE heavy-wall powder funnels
Angled, top diam. 75 mm
1 EA
106,00 €
106,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
106,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
106,00 €
Check Cart for Availability
Joint
joint ST/NS24/40
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 723806
Diam. de la partie supérieure
75 mm
Catégories apparentées
Description générale
For pouring powders or liquids into ground-joint containers.