Z180351
Connecteur de tube pour colonnes larges
Tubing insertion tool, tube I.D. 1.5 mm
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 585580
Technique(s)
LPLC: suitable
D.I. du tube
1.5 mm
Description générale
Ecrous en TFE avec pas de vis mâle 1/4 in.-28 UNF 2B qui permet de connecter des tubes de petit D.I. to bottom drip. L′insert en KEL-F permet d′immobiliser mécaniquement du tube dans des raccords. Pour des applications sous vide ou sous pression. L′outil d′insertion de tube est nécessaire pour assembler les différentes parties. Les écrous, insert, et outil d′insertion sont à commander séparément.