Documents
Z180254
Supelco
Bouchon de colonne Michel-Miller
Front seal, Nylon, thread size 50 mm
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
Nylon
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 584622
Technique(s)
LPLC: suitable
Taille du filetage
50 mm
Catégories apparentées
Description générale
Bouchon solide utilisé comme arrêt avec les Ace-Threds. Ferme les extrémités des colonnes M-M. Les bouchons avec Ace-Thread# 50 s′adaptent sur les grandes colonnes. Ace-Thred #50.