Principaux documents
Z171492
Sigma-Aldrich
Series A-2 syringe needles
needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.028 in. × 0.008 in.
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
stainless steel needle
Taille de l'aiguille
22 ga
Caractéristiques
needle bevel tip
Fabricant/nom de marque
VICI 943051
Capacité
100-10000 μL
Aiguille, L × D.E. × D.I.
2 in. × 0.028 in. × 0.008 in.
Description générale
Bevel point