Z163554
MiniPax® absorbent packets
indicating silica gel, weight 0.5 g (desiccant), L × W 5/8 in. × 1 1/16 in.
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Multisorb 02-00040AG82
L × l
5/8 in. × 1 1/16 in.
Poids
0.5 g (desiccant)
Description générale
Envelopes are formed from sheet of polyethylene fibers has high wet strength and is permeable to both gases and odors. Indicating MiniPax® contain cobalt chloride and should not be used for food or pharmaceutical applications.
- Compact - The low profile and compact shape of MiniPax® packets saves space and displaces a minimum amount of product. Its flat contour eliminates any potential confusion with a capsule or a pill
- Maximum surface exposure - The exceptionally narrow seal skirt on only two ends gives MiniPax® packets an unusually large adsorptive surface area for its overall size
- Integral window - An integral transparent strip permits observation of the contained adsorbent and allows effective use of indicating desiccants to show when moisture has been adsorbed and desiccant should be replaced
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)