Principaux documents
Z154490
Sigma-Aldrich
Ace polished shaft
diam. × L 19 mm × 1200 mm, with button
1 EA
307,00 €
307,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Changer de vue
1 EA
307,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.72
307,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Matériaux
glass
Caractéristiques
for flask size 50 ‑ 72 L
Fabricant/nom de marque
Ace Glass D107750
Diam. × L
19 mm × 1200 mm